Learn More
Ftalato de octilbencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyl Benzyl Phthalate |
| CAS | 1248-43-7 |
| Fórmula molecular | C23H28O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Octyl Phenylmethyl Ester, Phthalic Acid Benzyl Octyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O4/c1-2-3-4-5-6-12-17-26-22(24)20-15-10-11-16-21(20)23(25)27-18-19-13-8-7-9-14-19/h7-11,13-16H,2-6,12,17-18H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1C(OCC2=CC=CC=C2)=O)OCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 1-O-octil benceno-1,2-dicarboxilato de 2-O-bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 368.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.1988 |