Learn More
Octil bD-tioglucopiranósido, TRC
Código de producto. 30426920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426920 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30426920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO29500010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl beta-D-Thioglucopyranoside
CAS 85618-21-9
Fórmula molecular C14 H28 O5 S
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
SMILES CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-octilsulfaniloxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 308.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1657