Learn More
Octil alfa-D-Glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30410354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30410354 100 mg
1 options
Código de producto. 30410354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO285000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl a-D-Glucopyranoside
CAS 29781-80-4
Fórmula molecular C14 H28 O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo α-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI), Glucopyranoside, octyl, α-D- (8CI), Octyl α-D-glucopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-α-D-glucopyranoside, 1-Octyl α-D-glucopyranoside, GS-AG 8S, n-Octyl α-D-glucopyranoside, Octyl α-D-glucoside, Octyl α-glucoside, α-1-n-Octyl-D-glucopyranoside
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
SMILES CCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-octoxiano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 292.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1886