Learn More
Octil aldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10725231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10725231 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10285220 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10725231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129485000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 124-13-0 | C8H16O | 128.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-13-0
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00007029
Clave InChI NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
PubChem CID 454
ChEBI CHEBI:17935
Nombre IUPAC octanal
SMILES CCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl aldehyde
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 12.0°C to 15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8210g/mL
Punto de ebullición 171.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6CHO
Índice de refracción 1.4170 to 1.4200
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 704
Índice Merck 15, 1768
Gravedad específica 0.821
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and mineral oil, insoluble in glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Octyl aldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.