Learn More
Octil-a-cetoglutarato (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyl-alpha-ketoglutarate |
| CAS | 876150-14-0 |
| Fórmula molecular | C13H22O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Oxo-pentanedioic Acid 1-Octyl Ester, alpha-KG Octyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h2-10H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)C(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-octoxi-4,5-dioxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1467 |