Learn More
Octil 4-metoxicinamato, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985121 100 g Frasco de vidrio 100 g
10731531 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291161000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5466-77-3 | C18H26O3 | 290.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5466-77-3
Fórmula molecular C18H26O3
Peso molecular (g/mol) 290.40
Número MDL MFCD00072582
Clave InChI YBGZDTIWKVFICR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bidd:er0152, octyl methoxy cinnamate omc, unii-4y5p7mud51 component, 2s-2-ethylhexyl 2e-3-4-methoxyphenyl prop-2-enoate
PubChem CID 11044481
Nombre IUPAC 2-ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=CC1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl 4-methoxycinnamate
Acidez 1mg KOH/g max.
Absorbancia 830 (at 307 to 308nm in methanol) min.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0090g/mL
Temperatura de inflamación 193°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5430 to 1.5470
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,6859
Gravedad específica 1.009
Estabilizante 0.05 to 0.1% BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.39
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido