Learn More
Ácido octil 3-octiloxiraneoctanoico, TRC
Código de producto. 30135119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135119 5 g 5 g
30010502 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2925005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-84-3
Fórmula molecular C26 H50 O3
Peso molecular (g/mol) 410.67
Sinónimo Octadecanoic acid, 9,10-epoxy-, octyl ester (6CI,7CI,8CI), Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, octyl ester (9CI), ADK Cizer D 32, Adekacizer D 32, D 32, Drapex 3.2, ED 3, Lankroflex ED 3, Octyl 9,10-epoxystearate, Octyl epoxystearate, Octyl oleate epoxide, 9,10-Epoxystearic Acid, n-Octyl Ester
Nombre IUPAC octil 8-(3-octiloxiran-2-il)octanoato
SMILES CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCC1OC1CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl 3-Octyloxiraneoctanoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H50O3/c1-3-5-7-9-12-16-20-24-25(29-24)21-17-13-11-14-18-22-26(27)28-23-19-15-10-8-6-4-2/h24-25H,3-23H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.376