Learn More
Octil 2-(Acetilamino)-2-desoxi-Beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30417226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417226 100 mg
30424694 25 mg
30415642 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO268050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147126-58-7
Fórmula molecular C16 H31 N O6
Peso molecular (g/mol) 333.42
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-octoxioxan-3-il]acetamida
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl 2-Acetamido-2-Deoxy-beta-D-Glucopyranoside
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-22-16-13(17-11(2)19)15(21)14(20)12(10-18)23-16/h12-16,18,20-21H,3-10H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.2151