Learn More
Octreotide Acetate, TRC
Código de producto. 17987704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17987704 10 mg 10 miligramos
17947614 100 mg 100 miligramos
17929914 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17987704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23995010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79517-01-4
Especificaciones
Pureza >95% (HPLC)
Formato Neat
Fórmula molecular C53H74N10O14S2
Peso molecular 1079.29
Clave InChI QWFYIFWTVZFPRY-AARKYNAGSA-N
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C1CSSCC(NC(=O)C(N)CC2=CC=CC=C2)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)NC(CC2=CNC3=CC=CC=C23)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N1
Nombre IUPAC 19-(2-amino-3-phenylpropanamido)-10-(4-aminobutyl)-16-benzyl-N-[(2R,3R)-1,3-dihydroxybutan-2-yl]-7-(1-hydroxyethyl)-13-[(1H-indol-3-yl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carboxamide; bis(acetic acid)
Tipo de producto API
Cantidad 10 mg
Peso molecular (g/mol) 1139.35
Condiciones de envío Room Temperature
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.