Learn More
MedChemExpress Octreotide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.84% |
| CAS | 83150-76-9 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1019.24 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (98.11 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | SMS 201-995 |