Learn More
Octopamine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16460978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460978 5 g 5 g
16442219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0528A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Octopamine ((±)-p-Octopamine) hydrochloride, a biogenic monoamine structurally related to noradrenaline, acts as a neurohormone, a neuromodulator and a neurotransmitter in invertebrates.
Octopamine hydrochloride can stimulate alpha2-adrenoceptors (ARs) in Chinese hamster ovary cells transfected with human alpha2-ARs. Octopamine hydrochloride increased glycogenolysis, glycolysis, oxygen uptake, gluconeogenesis and the portal perfusion pressure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octopamine hydrochloride
CAS 770-05-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H12ClNO2
Cantidad 5 g
Sinónimo (±)-p-Octopamine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (527.31 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (263.66 mM)
SMILES OC(C1=CC=C(O)C=C1)CN.Cl
Peso molecular (g/mol) 189.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation