Learn More
(+/-)-Octopamine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
alpha-adrenoceptor agonist; invertebrate neurotransmitter and neuromodulator
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61281.09
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15443899
  • 116.00€ / 10 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Octopamine HCL has the ability to halt catabolism of proteinaceous tissues. It is very important while losing weight to maximize adipose loss while minimizing the loss of muscle and other lean body tissue. Octopamine Hcl (norepinephrine) is best known as an effective ephedrine alternative, claiming to boost energy while reduce weight in bodybuilding industry for weight loss purpose. In addition, many users believe octopamine hcl is a good nootropic compound that makes our brain easy to focus, enhances motivation as a wakefulness promoter.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Handle under argon. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
770-05-8
189.64
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYNA-N
102484
Cl.NCC(O)C1=CC=C(O)C=C1
C8H12ClNO2
MFCD00012881
octopamine hydrochloride, dl-octopamine hydrochloride, octopamine hcl, epirenor, +/--octopamine hydrochloride, +,--octopamine hcl, 4-2-amino-1-hydroxyethyl phenol hydrochloride, +,--octopamine hydrochloride, 4-2-amino-1-hydroxyethyl phenol;hydrochloride
4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride
Especificaciones
(+/-)-Octopamine hydrochloride
C8H12ClNO2
10g
14,6759
It is soluble in water.
Cl.NCC(O)C1=CC=C(O)C=C1
189.64
189.64
770-05-8
MFCD00012881
3915414
octopamine hydrochloride, dl-octopamine hydrochloride, octopamine hcl, epirenor, +/--octopamine hydrochloride, +,--octopamine hcl, 4-2-amino-1-hydroxyethyl phenol hydrochloride, +,--octopamine hydrochloride, 4-2-amino-1-hydroxyethyl phenol;hydrochloride
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYNA-N
4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride
102484
99%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (+/-)-Octopamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-Octopamine hydrochloride
SDS Documentos