Learn More
Octocrileno, TRC
Código de producto. 30411369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30411369 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30411369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23975510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octocrylene
CAS 6197-30-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H27 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenyl-prop-2-enoate, Octocrylene
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)C#N
Nombre IUPAC 2-ciano-3,3-difenilprop-2-enoato de 2-etilhexilo
Peso molecular (g/mol) 361.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.2042
Porcentaje de pureza >95