Learn More
Octocrileno, LoGiCal
Código de producto. 30464210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464210 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464210 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1552.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octocrylene
CAS 6197-30-4
Nombres de analitos o componentes Octocrylene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H27 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenyl-prop-2-enoate, Octocrylene, 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Parsol 340
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)C#N
Nombre IUPAC 2-ciano-3,3-difenilprop-2-enoato de 2-etilhexilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 361.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.2042 g/mol