missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCTN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16845924 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16845924 20 μL 20 microlitros
16835924 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16845924 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 163311AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Carnitine (b-hydroxy-g-trimethylaminobutyrate) is a small, highly polar compound that aids in the b-oxidation of long-chain fatty acids. Organic cation/carnitine transporters (OCTN) assist in the elimination of cationic compounds, including xenobiotics, and transport carnitine for reabsorption in the kidney. Similar to organic cation transporters (OCT), OCTN proteins localize to the plasma membrane of epithelial cells. OCTN1 is expressed in kidney, trachea, bone marrow and fetal liver. OCTN2 is abundantly expressed in kidney, skeletal muscle, placenta and heart. OCTN3 is strongly expressed in testis and weakly expressed in kidney. The gene encoding human OCTN1 maps to chromosome 5 and the gene encoding human OCTN2 maps to chromosome 5q31. Mutations in the gene encoding OCTN2 leads to systemic carnitine deficiency (SCD), an autosomal recessive disorder characterized by cardiomyopathy, skeletal myopathy, lethargy, hypoglycemia and hyperammonemia.

Especificaciones

Antígeno OCTN2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SLC22A5
N.º de referencia del gen O70594, O76082, Q9Z0E8
Alias de gen CDSP, OCTN2, OCTN2VT, SLC22A5
Símbolos de los genes SLC22A5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno OCTN2 Fusion Protein Ag9450
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20520, 29726, 6584
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.