Learn More
OctMAB, TRC
Código de producto. 30427632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427632 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30427632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2975031G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OctMAB
CAS 1120-02-1
Fórmula molecular C21H46BrN
Cantidad 1 g
Sinónimo Octadecyltrimethylammonium Bromide, N,N,N-Trimethyl-1-octadecanaminium Bromide (9CI), Trimethyloctadecylammonium Bromide (8CI), Trimethyloctadecylammonium bromide (6CI,7CI), Catinal STB, Catinal STB 70, Eveite B 18, Morpan O, N,N,N-Trimethyl-1-octadecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyloctadecan-1-ammonium Bromide, OTAB, OTMA, Octadecyltrimethylammonium Bromide, STAB, Softex, SteartrimoniumBromide, Stearyltrimethylammonium Bromide, Stearyltrimonium Bromide, Trimethylstearylammonium Bromide, Vulnoc OB, Zeonet B, Zeonet BF, n-Octadecyltrimethylammonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H46N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC bromuro de trimetil(octadecil)azanio
Peso molecular (g/mol) 392.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.2814