Learn More
Octisalato, Mikromol™
Código de producto. 17989794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17989794 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17989794 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0855.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Octisalato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octisalate
CAS 118-60-5
Nombres de analitos o componentes Octisalate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO, Salicylic acid-2-ethyl-1-hexyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-etilhexilo 2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 250.33
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250,1569 g/mol