Learn More
Octisalate, MedChemExpress
Código de producto. 16498516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498516 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0929
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Octisalate is an organic compound used as an ingredient in sunscreens and cosmetics to absorb the full range of UVB rays from the sun.
Octisalate is an organic compound used as an ingredient in sunscreens and cosmetics to absorb the full range of UVB rays from the sun.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octisalate
CAS 118-60-5
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Octyl salicylate 2-Ethylhexyl salicylate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (399.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(CC)CCCC)C1=CC=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 250.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid