Learn More
Octinoxato, TRC
Código de producto. 30135041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135041 10 g 10 g
30132582 100 g 100 g
30009861 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO25750010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5466-77-3
Fórmula molecular C18 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 290.4
Sinónimo 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, Escalol 557, Escalol 557NB, Escalol 557T, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl p-methoxycinnamate, Eusolex 2292, Eusolex UV-Pearls OMC, Jeescreen OMC, NSC 26466, Neo Heliopan AV, Nomcort TAB, Nomcort TAB-R, Octinoxate, Octyl 4-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Octyl p-methoxycinnamate, Parsol MCX, Parsol MCX-SA, Parsol MOX, Solarom OMC, Sun Caps 664, Sunscreen AV, Tinosorb OMC, Uvinul 3088, Uvinul MC 80, Uvinul MC 80N, Uvinul MC 90, p-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester
Nombre IUPAC 2-etilhexilo 3-(4-metoxifenil)prop-2-enoato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=Cc1ccc(OC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octinoxate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1882
Porcentaje de pureza >95%