Learn More
Octinoxato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octinoxate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1882 |
| Porcentaje de pureza | >95% |