Learn More
Octinoxato, Mikromol™
Descripción
Octinoxato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octinoxate |
| CAS | 5466-77-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Octinoxate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H26 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Octinoxate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, Escalol 557, Escalol 557NB, Escalol 557T, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl p-methoxycinnamate, Eusolex 2292, Eusolex UV-Pearls OMC, Jeescreen OMC, NSC 26466, Neo Heliopan AV, Nomcort TAB, Nomcort TAB-R, Octyl 4-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Octyl p-methoxycinnamate, Parsol MCX, Parsol MCX-SA, Parsol MOX, Solarom OMC, Sun Caps 664, Sunscreen AV, Tinosorb OMC, Uvinul 3088, Uvinul MC 80, Uvinul MC 80N, Uvinul MC 90, p-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+ |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enoato de 2-etilhexilo |
| Mostrar más |