Learn More
Octinoxate, MedChemExpress
Código de producto. 16482319
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482319 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16482319 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1234
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Octinoxate is an organic compound that is an ingredient in some sunscreens and lip balms, primarily used is in sunscreens and other cosmetics to absorb UV-B rays from the sun, protecting the skin from damage.
Octinoxate is an organic compound that is an ingredient in some sunscreens and lip balms, primarily used is in sunscreens and other cosmetics to absorb UV-B rays from the sun, protecting the skin from damage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octinoxate
CAS 5466-77-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H26O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Octyl methoxycinnamate
Información de solubilidad Ethanol : 140 mg/mL (482.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(CC)CCCC)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 290.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid