Learn More
Octinoxato, LoGiCal
Código de producto. 30464208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464208 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464208 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0729.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octinoxate
CAS 5466-77-3
Nombres de analitos o componentes Octinoxate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Octinoxate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, Escalol 557, Escalol 557NB, Escalol 557T, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl p-methoxycinnamate, Eusolex 2292, Eusolex UV-Pearls OMC, Jeescreen OMC, NSC 26466, Neo Heliopan AV, Nomcort TAB, Nomcort TAB-R, Octyl 4-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Octyl p-methoxycinnamate, Parsol MCX, Parsol MCX-SA, Parsol MOX, Solarom OMC, Sun Caps 664, Sunscreen AV, Tinosorb OMC, Uvinul 3088, Uvinul MC 80, Uvinul MC 80N, Uvinul MC 90, p-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
Nombre IUPAC (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enoato de 2-etilhexilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 290.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290,1882 g/mol