Learn More
Octhilinona, TRC
Código de producto. 30006217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006217 2.5 g 2.50 g
30005768 5 g 5 g
18090040 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2393002.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26530-20-1
Fórmula molecular C11 H19 N O S
Peso molecular (g/mol) 213.34
Sinónimo 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one, OIT
Nombre IUPAC 2-octil-1,2-tiazol-3-uno
SMILES CCCCCCCCN1SC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octhilinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NOS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-11(13)8-10-14-12/h8,10H,2-7,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1187
Porcentaje de pureza >95%