Learn More
Octilinona-d17, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Octhilinone-d17 |
| CAS | 1185109-79-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11D17H2NOS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Octyl-4-isothiazolin-3-one-d17, 2-Octyl-3(2H)-isothiazolone-d17, Pancil-D17, RH 893-d17, SD 888-d17, Skane 8-d17, Kathon-d17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NOS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-11(13)8-10-14-12/h8,10H,2-7,9H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1SC=CC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctil)isotiazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.44 |
| Show More |