Learn More
Octenidine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16491466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491466 200 mg 200 miligramos
16481148 5 g 5 g
16462379 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2170A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octenidine dihydrochloride
CAS 70775-75-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H64Cl2N4
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (53.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC/N=C1C=CN(CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC)C=C/1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 623.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.83
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation