Learn More
Diclorhidrato de octenidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El diclorhidrato de octenidina se utiliza como antiséptico para la piel, las membranas mucosas y las heridas.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octenidine dihydrochloride |
| Punto de fusión | 214°C |
| Cantidad | 5 g |
| Índice Merck | 14,6754 |
| Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 623.83 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Octenidine dihydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N'-(Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-yli dene)bis(octylammonium) dichloride