Learn More
Clorhidrato de octaverina, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Octaverine Hydrochloride |
| CAS | 6775-26-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Octaverine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H27 N O5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-triethoxyphenyl)-, hydrochloride (8CI,9CI), Gastrolena, Octaverine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27NO5.ClH/c1-6-27-20-12-16(13-21(28-7-2)23(20)29-8-3)22-17-14-19(26-5)18(25-4)11-15(17)9-10-24-22;/h9-14H,6-8H2,1-5H3;1H |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Cl.CCOc1cc(cc(OCC)c1OCC)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?