Learn More
Octatrienal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octatrienal |
| CAS | 17609-31-3 |
| Fórmula molecular | C8H10O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Octatrienal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H,1H3/b3-2+,5-4+,7-6+ |
| SMILES | C/C=C/C=C/C=C/C=O |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,6E)-octa-2,4,6-trienal |
| Peso molecular (g/mol) | 122.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.07 |