Learn More
Cloruro de octafonio, LoGiCal
Código de producto. 30457789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30457789 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457789 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1966.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octaphonium Chloride
CAS 15687-40-8
Nombres de analitos o componentes Octaphonium Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H42 N O . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenemethanaminium, N,N-diethyl-N-[2-[4-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl]-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldiethyl[2-[p-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl]-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-diethyl-N-[2-[4-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl]-, chloride (9CI), Benzyldiethyl(2-[4-(2,2,4-trimethylpentyl)phenoxy]ethyl)ammonium chloride, Octafonium chloride, Octaphonium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C27H42NO.ClH/c1-7-28(8-2,22-25-12-10-9-11-13-25)18-19-29-26-16-14-24(15-17-26)21-27(5,6)20-23(3)4;/h9-17,23H,7-8,18-22H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CCOc1ccc(CC(C)(C)CC(C)C)cc1)Cc2ccccc2
Nombre IUPAC cloruro de bencil-dietil-[2-[4-(2,2,4-trimetilpentil)fenoxi]etil]azanio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 432.08
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.2955 g/mol