Learn More
Octafenilciclotetracasiloxano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Punto de ebullición | 332°C (1mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Octaphenylcyclotetrasiloxane |
| Punto de fusión | 193°C to 200°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2320758 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 793.19 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |