Learn More
Octafenilciclotetracasiloxano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322396 25 g 25 g
11332396 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06130.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 546-56-5 | C48H40O4Si4 | 793.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-56-5
Fórmula molecular C48H40O4Si4
Peso molecular (g/mol) 793.18
Número MDL MFCD00003268
Clave InChI VSIKJPJINIDELZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octaphenylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octaphenyl, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, octaphenyltetracyclosiloxane, cyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl, 1,1,3,3,5,5,7,7-octaphenylcyclotetrasiloxane, octaphenyl tetracyclosiloxane, acmc-1aqwg, ph2sio 4, vsikjpjinidelz-uhfffaoysa
PubChem CID 68347
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octakis-fenil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano
SMILES O1[Si](O[Si](O[Si](O[Si]1(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Punto de ebullición 332°C (1mmHg)
Nombre del producto químico o material Octaphenylcyclotetrasiloxane
Punto de fusión 193°C to 200°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2320758
Formula Weight (peso de la fórmula) 793.19
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.