Learn More
Octanoilamida propilbetaína, TRC
Código de producto. 30136061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136061 2.5 g 2.50 g
30010645 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2380152.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73772-46-0
Fórmula molecular C15H30N2O3
Peso molecular (g/mol) 286.41
Sinónimo 2-(Dimethyl(3-octanamidopropyl)ammonio)acetate;
Nombre IUPAC 2-[dimetilo-[3-(octanoilamino)propil]azanil]acetato
SMILES CCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanoylamide Propylbetaine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30N2O3/c1-4-5-6-7-8-10-14(18)16-11-9-12-17(2,3)13-15(19)20/h4-13H2,1-3H3,(H-,16,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.2256