Learn More
Octanoilcloruro de L-Carnitina, TRC
Código de producto. 30423447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423447 1 g
30410588 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2380051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54377-02-5
Fórmula molecular C15H30ClNO4
Peso molecular (g/mol) 323.86
Sinónimo (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium Chloride
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-octanoiloxipropilo]-trimetilaziano; cloruro
SMILES O=C(O[C@@H](C[N+](C)(C)C)CC(O)=O)CCCCCCC.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanoyl L-Carnitine Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1863
Porcentaje de pureza >95%