Learn More
Cloruro de octanoilo, TRC
Código de producto. 30421044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421044 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30421044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23974010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanoyl Chloride
CAS 111-64-8
Fórmula molecular C8H15ClO
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Octanoic Acid Chloride, Caprylic Acid Chloride, Capryloyl Chloride, Caprylyl Chloride, Octanoic Acid Chloride, Octanoic Chloride, n-Octanoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de octanoilo
Peso molecular (g/mol) 162.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0811