Learn More
Cloruro de octanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octanoyl Chloride |
| CAS | 111-64-8 |
| Fórmula molecular | C8H15ClO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Octanoic Acid Chloride, Caprylic Acid Chloride, Capryloyl Chloride, Caprylyl Chloride, Octanoic Acid Chloride, Octanoic Chloride, n-Octanoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de octanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0811 |