Learn More
Cloruro de octanoil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2,5 KG
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607292 100 g Frasco de vidrio 100 g
10697092 5 g Glass bottle 5 g
10489050 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10249583 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10607292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129431000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-64-8
Número MDL MFCD00000766
Clave InChI REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
PubChem CID 8124
Nombre IUPAC cloruro de octanoilo
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanoyl chloride
Nombre de nota 99%
Acidez 1% max.
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -63.0°C
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H15ClO
Fórmula lineal CH3(CH2)6COCl
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 348
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol, miscible with most common organic solvents, soluble in ether
Peso molecular (g/mol) 162.66
Viscosidad 1.51 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.66
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Octanoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.