Learn More
Cloruro de octanoil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382196 500 mL 500 ml
11372196 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11382196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03526.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.83€
    74.65€ / 500 ml
    Ahorro 16.18€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.657 g/mol
Octanoyl chloride is used to produce adhesives. It is used as an acylating agent for a variety of compounds such as sugars (e.g. Sucrose, aromatic compounds (e.g. Anisole and monoglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de octanoil se utiliza para producir adhesivos. Se utiliza como agente acilante para una variedad de compuestos como azúcares (por ejemplo, Sacarosa), compuestos aromáticos (por ejemplo, Anisol) y monoglicéridos.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos (acetona, cloroformo, tolueno y THF). Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, alcoholes, aminas y oxidantes. Almacenar lejos del alcohol y las aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-64-8
Fórmula molecular C8H15ClO
Peso molecular (g/mol) 162.657
Número MDL MFCD00000766
Clave InChI REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
PubChem CID 8124
Nombre IUPAC cloruro de octanoilo
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Octanoyl chloride
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.942
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.435
Cantidad 500 mL
Número UN UN3265
Beilstein 635917
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents (acetone,chloroform,toluene,THF). Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.66
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Octanoyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octanoyl chloride