Learn More
Octanofenona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10671063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10671063 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10207320 25 g Frasco de vidrio 25 g
10085953 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10671063 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279360050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1674-37-9
Fórmula molecular C14H20O
Peso molecular (g/mol) 204.31
Número MDL MFCD00003554
Clave InChI UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
PubChem CID 74291
Nombre IUPAC 1-feniloctan-1-ona
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanophenone
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.93g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CO(CH2)6CH3
Índice de refracción 1.5024 to 1.5054 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.31
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido