Learn More
Octanofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420244 5 g 5 g
11430244 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13652.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204.31 g/mol
Octanophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La octanofenona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en etanol caliente, acetona, tolueno y otros disolventes orgánicos comunes. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1674-37-9
Fórmula molecular C14H20O
Peso molecular (g/mol) 204.31
Número MDL MFCD00003554
Clave InChI UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
PubChem CID 74291
Nombre IUPAC 1-feniloctan-1-ona
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanophenone
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 0.938
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 5 g
Beilstein 1868534
Información de solubilidad Soluble in hot ethanol,acetone,toluene and other common organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.31
Porcentaje de pureza 98%