Learn More
Ácido octanoico-d15, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octanoic acid-D15 |
| CAS | 69974-55-6 |
| Fórmula molecular | C8 2H15 H O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecadeuteriooctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.2092 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |