Learn More
Ácido octanoico, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
25 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
25 ml
2500 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428710 25 mL 25 ml
11459063 500 mL 500 ml
11469063 2500 mL 2500 ml
11479063 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11428710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11149.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Octanoic acid is used in the production of esters, which finds application in perfumery and also dyes manufacture. It is used as a food contact surface sanitizer in commercial food handling, as a dietary supplement and as disinfectant in health care facilities, recreational facilities, livestock premises and industrial facilities. Its acid chloride is used in the synthesis of perfluorooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido octanoico se utiliza en la producción de ésteres, que se aplica en perfumería y también en la fabricación de tintes. Se utiliza como desinfectante de superficies de contacto con alimentos en la manipulación comercial de alimentos, como suplemento dietético y como desinfectante en instalaciones sanitarias, instalaciones recreativas, instalaciones ganaderas e instalaciones industriales. El cloruro ácido se utiliza en la síntesis de ácido perfluorooctanoico.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo, éter, disulfuro de carbono, éter de petróleo y acetonitrilo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-07-2
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00004429
Clave InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
Nombre IUPAC ácido octanoico
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanoic acid
Punto de fusión 16°C to 17°C
Densidad 0.91
pH 4
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Olor Rancid
Fórmula lineal CH3(CH2)6CO2H
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 25 mL
Número UN UN3265
Beilstein 1747180
Índice Merck 14,1765
Información de solubilidad Misicible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,petroleum ether and acetonitrile.Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Octanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octanoic acid