Learn More
MedChemExpress Octanoic acid
Specifications
Specifications
| Cantidad | 5 g |
| Requisitos de almacenamiento | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 250 mg/mL (1733.58 mM) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 124-07-2 |
| Peso molecular | 144.21 g/mol |
| Sinónimo | Caprylic acid |
| Objetivo | HBV |