Learn More
Ácido octanoico-8,8,8-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octanoic-8,8,8-D3 Acid |
| CAS | 156779-05-4 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H13 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Octanoic-8,8,8-d3 acid (9 CI), Octanoic acid-d3, Octanoic-8,8,8-D3 acid, 8,8,8-d3-Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic-7,7,7-d3 acid, Caprylic acid-8,8,8-d3, ω-Trideuterooctanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 8,8,8-trideuteriooctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.134 g/mol |
| Mostrar más |