Learn More
Ácido octanoico-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 64118-36-1 |
| Fórmula molecular | C8 D2 H14 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Octanoic-2,2-d2 acid (9 CI, ACI), α-Dideuterooctanoic acid, Octanoic acid-d2, Octanoic-2,2-D2 acid, 2,2-d2-Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic-1,1-d2 acid, Caprylic acid-α,α-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuteriooctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.224 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.128 g/mol |
| Mostrar más |