Learn More
Octano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Octane |
| CAS | 111-65-9 |
| Fórmula molecular | C8 H18 |
| Cantidad | 1 L |
| Sinónimo | Octane, NSC 9822, n-Octane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | octano |
| Peso molecular (g/mol) | 114.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1409 |