Learn More
Octano, TRC
Código de producto. 30415863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415863 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30415863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO237370500ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octane
CAS 111-65-9
Fórmula molecular C8 H18
Cantidad 500 mL
Sinónimo Octane, NSC 9822, n-Octane
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCC
Nombre IUPAC octano
Peso molecular (g/mol) 114.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1409