Learn More
Octanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octanal |
| CAS | 124-13-0 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Octanal, Aldehyde C 8, Antifoam LF, Caprylaldehyde, Caprylic aldehyde, NSC 1508, NSC 8969, Octaldehyde, Octanaldehyde, Octanoic aldehyde, Octylaldehyde, n-Caprylaldehyde, n-Octaldehyde, n-Octanal, n-Octyl aldehyde, n-Octylal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | octanal |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |