Learn More
Octanal, TRC
Código de producto. 30410136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410136 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30410136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23720010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanal
CAS 124-13-0
Fórmula molecular C8 H16 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Octanal, Aldehyde C 8, Antifoam LF, Caprylaldehyde, Caprylic aldehyde, NSC 1508, NSC 8969, Octaldehyde, Octanaldehyde, Octanoic aldehyde, Octylaldehyde, n-Caprylaldehyde, n-Octaldehyde, n-Octanal, n-Octyl aldehyde, n-Octylal
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCC=O
Nombre IUPAC octanal
Peso molecular (g/mol) 128.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1201