Learn More
Octanal-d16, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octanal-d16 |
| CAS | 1219794-66-7 |
| Fórmula molecular | C8 2H16 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Octanal-d16, Octanal-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d16 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D |
| SMILES | [2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-hexadecadeuteriooctan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 144.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.2205 |